Kluczowe dokumenty
EHU137321
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TBX21
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGATGTTTGTGGACGTGGTCTTGGTGGACCAGCACCACTGGCGGTACCAGAGCGGCAAGTGGGTGCAGTGTGGAAAGGCCGAGGGCAGCATGCCAGGAAACCGCCTGTACGTCCACCCGGACTCCCCCAACACAGGAGCGCACTGGATGCGCCAGGAAGTTTCATTTGGGAAACTAAAGCTCACAAACAACAAGGGGGCGTCCAACAATGTGACCCAGATGATTGTGCTCCAGTCCCTCCATAAGTACCAGCCCCGGCTGCATATCGTTGAGGTGAACGACGGAGAGCCAGAGGCAGCCTGCAACGCTTCCAACACGCATATCTTTACTTTCCAAGAAACCCAGTTCATTGCCGTGACTGCCTACCAGAATGCCGAGATTACTCAGCTGAAAATTGATAATAACCCCTTTGCCAAAGGATTCCGGGAGAACT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huiyong Peng et al.
Journal of immunology research, 2020, 6401978-6401978 (2020-05-08)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) have been increasingly recognized as key immune molecules that participate in the pathogenesis of autoimmune diseases. Previous studies have demonstrated that the lncRNA Ifng-AS1, a key scaffold that contributes to the transcription of IFN-γ, depends on
Shigen Hayashi et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 61(4), 525-536 (2019-04-10)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a progressive lung disease characterized by peripheral airways inflammation and emphysema. Emerging evidence indicates a contribution of both innate and adaptive immune cells to the development of COPD. Transcription factor T-bet modulates the function
Wenjing Yi et al.
Immunology, 150(3), 301-311 (2016-11-04)
Hepatitis C virus (HCV) induces a high rate of chronic infection via dysregulation of host immunity. We have previously shown that T-cell immunoglobulin and mucin domain protein-3 (Tim-3) is up-regulated on monocyte/macrophages (M/Mφ) during chronic HCV infection; little is known
Jason S Weinstein et al.
The Journal of experimental medicine, 215(1), 337-355 (2017-12-08)
Follicular helper T (Tfh) cells promote germinal center (GC) B cell survival and proliferation and guide their differentiation and immunoglobulin isotype switching by delivering contact-dependent and soluble factors, including IL-21, IL-4, IL-9, and IFN-γ. IL-21 and IFN-γ are coexpressed by