Kluczowe dokumenty
EHU136361
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human IGFL3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCATCTTGGCTCTTGTCTGCTGGATAACAGTCTTCCTCCTCCAGTGTTCAAAAGGAACTACAGACGCTCCTGTTGGCTCAGGACTGTGGCTGTGCCAGCCGACACCCAGGTGTGGGAACAAGATCTACAACCCTTCAGAGCAGTGCTGTTATGATGATGCCATCTTATCCTTAAAGGAGACCCGCCGCTGTGGCTCCACCTGCACCTTCTGGCCCTGCTTTGAGCTCTGCTGTCCCGAGTCTTTTGGCCCCCAGCAGAAGTTTCTTGTGAAGTTGAGGGTTCTGGGTATGAAGTCTCAGTGTCACTTATCTCCCATCTCCCGGAGCTGTACCAGGAACAGGAGGCACGTCCTGTACCCATAAAAACCCCAGGCTCCACTGGCAGACGGCAGACAAGGGGAGAAGAGACGAAGCAGCTGGACATCGGAGACTACAGTTGAACTTCGGAGAGAAGCAACTTGACTTCAGAGGGATGGCTCAATGACATAGCTTTGGAGAGGAGCCCAGCTGGGGATGGCCAGACTTCAGGGGAAGAATGCCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)