Kluczowe dokumenty
EHU136281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NPC1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGATTGTGGTGTTGGCTTTTGCCAAATCTCAAATTTTCCAGATATTCTACTTCAGGATGTATTTGGCCATGGTCTTACTGGGAGCCACTCACGGATTAATATTTCTCCCTGTCTTACTCAGTTACATAGGGCCATCAGTAAATAAAGCCAAAAGTTGTGCCACTGAAGAGCGATACAAAGGAACAGAGCGCGAACGGCTTCTAAATTTCTAGCCCTCTCGCAGGGCATCCTGACTGAACTGTGTCTAAGGGTCGGTCGGTTTACCACTGGACGGGTGCTGCATCGGCAAGGCCAAGTTGAACACCGGATGGTGCCAACCATCGGTTGTTTGGCAGCAGCTTTGAACGTAGCGCCTGTGAACTCAGGAATGCACAGTTGACTTGGGAAGCAGTATTACTAGATCTGGAGGCAACCACAGGACACTAAACTTCTCCCAGCCTCTTCAGGAAAGAAACCTCATTCTTTGGCAAGCAGGAGGTGACACTAGATGGCTGTGAATGTGATCCGCTCACTGACACTCTGTAAAGGCCAATCAATGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoyang Xu et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 21(2), 364-374 (2016-09-16)
Statins, 3-hydroxyl-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitors, are the first-line medications prescribed for the prevention and treatment of coronary artery diseases. The efficacy of statins has been attributed not only to their systemic cholesterol-lowering actions but also to their pleiotropic effects
Yudong Song et al.
Biomaterials, 150, 1-13 (2017-10-14)
Arginine and α-tocopherol succinate (α-TOS) double grafted N-trimethyl chitosan chloride (TMC) nanoparticles (TAS NPs) were designed and developed for effective co-delivery of doxorubicin (DOX) and Survivin shRNA-expressing pDNA (iSur-pDNA). With DOX loading into the hydrophobic core and iSur-pDNA combining to
Saskia Heybrock et al.
Nature communications, 10(1), 3521-3521 (2019-08-08)
The intracellular transport of cholesterol is subject to tight regulation. The structure of the lysosomal integral membrane protein type 2 (LIMP-2, also known as SCARB2) reveals a large cavity that traverses the molecule and resembles the cavity in SR-B1 that
Guanghong Liao et al.
Experimental neurology, 269, 67-74 (2015-04-14)
Niemann-Pick type C (NPC) disease is a genetic disorder associated with intracellular cholesterol accumulation in the brain and other organs, and neurodegeneration is generally believed to be the fatal cause of the disease. In view of the emerging role of