Kluczowe dokumenty
EHU135151
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SMARCA2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATCGAGGAAAAGCCAAACCTGTAGTGAGCGATTTTGACAGCGATGAGGAGCAGGATGAACGTGAACAGTCAGAAGGAAGTGGGACGGATGATGAGTGATCAGTATGGACCTTTTTCCTTGGTAGAACTGAATTCCTTCCTCCCCTGTCTCATTTCTACCCAGTGAGTTCATTTGTCATATAGGCACTGGGTTGTTTCTATATCATCATCGTCTATAAACTAGCTTTAGGATAGTGCCAGACAAACATATGATATCATGGTGTAAAAAACACACACATACACAAATATTTGTAACATATTGTGACCAAATGGGCCTCAAAGATTCAGATTGAAACAAACAAAAAGCTTTTGATGGAAAATATGTGGGTGGATAGTATATTTCTATGGGTGGGTCTAATTTGGTAACGGTTTGATTGTGCCTGGTTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Erika Zernickel et al.
Molecular cancer therapeutics, 18(3), 656-666 (2018-11-28)
Targeting of epigenetic regulators as the chromatin remodeler SWI/SNF is proving to be a promising therapeutic strategy for individualized treatment of cancer patients. Here, we tested whether targeting one of the two mutually exclusive subdomains of the SWI/SNF complex BRM/SMARCA2
Tharu M Fernando et al.
Nature communications, 11(1), 5551-5551 (2020-11-05)
Genomic studies performed in cancer patients and tumor-derived cell lines have identified a high frequency of alterations in components of the mammalian switch/sucrose non-fermentable (mSWI/SNF or BAF) chromatin remodeling complex, including its core catalytic subunit, SMARCA4. Cells exhibiting loss of
Qiong Wu et al.
Journal of cellular physiology, 230(11), 2683-2694 (2015-03-27)
The Brahma (BRM) and Brahma-related Gene 1 (BRG1) ATPases are highly conserved homologs that catalyze the chromatin remodeling functions of the multi-subunit human SWI/SNF chromatin remodeling enzymes in a mutually exclusive manner. SWI/SNF enzyme subunits are mutated or missing in