Kluczowe dokumenty
EHU134161
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ABCC5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCAGCCTTCATGGTGAAACACCTCTTGGAGTATACCCAGGCAACAGAGTCTAACCTGCAGTACAGCTTGTTGTTAGTGCTGGGCCTCCTCCTGACGGAAATCGTGCGGTCTTGGTCGCTTGCACTGACTTGGGCATTGAATTACCGAACCGGTGTCCGCTTGCGGGGGGCCATCCTAACCATGGCATTTAAGAAGATCCTTAAGTTAAAGAACATTAAAGAGAAATCCCTGGGTGAGCTCATCAACATTTGCTCCAACGATGGGCAGAGAATGTTTGAGGCAGCAGCCGTTGGCAGCCTGCTGGCTGGAGGACCCGTTGTTGCCATCTTAGGCATGATTTATAATGTAATTATTCTGGGACCAACAGGCTTCCTGGGATCAGCTGTTTTTATCCTCTTTTACCCAGCAATGATGTTTGCATCACGGCTCACAGCATAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Youxiang Hou et al.
Cell death & disease, 8(3), e2659-e2659 (2017-03-10)
Paclitaxel is clinically used as a first-line chemotherapeutic regimen for several cancer types, including head and neck cancers. However, acquired drug resistance results in the failure of therapy, metastasis and relapse. The drug efflux mediated by ATP-binding cassette (ABC) transporters
Naruji Kugimiya et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 19(7), 1569-1581 (2015-02-18)
c-MYC overexpression is frequently observed in various cancers including colon cancer and regulates many biological activities such as aberrant cell proliferation, apoptosis, genomic instability, immortalization and drug resistance. However, the mechanism by which c-MYC confers drug resistance remains to be