Kluczowe dokumenty
EHU133961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HSPA14 (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCTCCAGTGGTTTCCTCATCCGTAAAATGGGGATCAATAATAACTCCTGCCCTGCCTACCTCACAGGGTTGTTGTGAGGATCACGTAGTTCATAGATGTGAAAGGGTTTAAAAGTTTAAAAGCACTGTACACATTTAAGTTATTAATTCATATGGCCTTGGCTGAGGTAAGGCAGATTGGTTTACAAGATACAGAAGTATGGATATATACTGTGACTTCATTGCTTGAATCTTTCCTTTGCTGGTCTAACTTGACTGCTTCATGGAGTTTGAAATCTTAATTTTTAAAATCCCTGTGTGGCTCATTAGACGACTATAAGCACAACCTGTATTTGTACCTTAATCTCTTACATTTCCACTGCTGTGTATCTGACATATCTACTAGTAAGCACTGTTTTGTCAAACCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhao Zhang et al.
Genome medicine, 12(1), 101-101 (2020-11-24)
Heat shock proteins (HSPs), a representative family of chaperone genes, play crucial roles in malignant progression and are pursued as attractive anti-cancer therapeutic targets. Despite tremendous efforts to develop anti-cancer drugs based on HSPs, no HSP inhibitors have thus far