Kluczowe dokumenty
EHU133931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HNRNPC
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAATGGCGAGGATGACTCTTAAGCACATAGTGGGGTTTAGAAATCTTATCCCATTATTTCTTTACCTAGGCGCTTGTCTAAGATCAAATTTTTCACCAGATCCTCTCCCCTAGTATCTTCAGCACATGCTCACTGTTCTCCCCATCCTTGTCCTTCCCATGTTCATTAATTCATATTGCCCCGCGCCTAGTCCCATTTTCACTTCCTTTGACGCTCCTAGTAGTTTTGTTAAGTCTTACCCTGTAATTTTTGCTTTTAATTTTGATACCTCTTTATGACTTAACAATAAAAAGGATGTATGGTTTTTATCAACTGTCTCCAAAATAATCTCTTGTTATGCAGGGAGTACAGTTCTTTTCATTCATACATAAGTTCAGTAGTTGCTTCCCTAACTGCAAAGGCAATC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N Balaguer et al.
Molecular human reproduction, 24(8), 411-425 (2018-05-31)
Is there a specific mechanism to load the microRNA (miRNA), hsa-miR-30d, into exosomes to facilitate maternal communication with preimplantation embryos? The heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C1 (hnRNPC1) is involved in the internalization of endometrial miR-30d into exosomes to prepare for its
Qi Chen et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 28(11), 2503-2518 (2020-07-19)
Dendritic cells (DCs) can orchestrate either immunogenic or tolerogenic responses to relay information on the functional state. Emerging studies indicate that circular RNAs (circRNAs) are involved in immunity; however, it remains unclear whether they govern DC development and function at
Zuzana Cieniková et al.
RNA (New York, N.Y.), 21(11), 1931-1942 (2015-09-16)
The human hnRNP C is a ubiquitous cellular protein involved in mRNA maturation. Recently, we have shown that this protein specifically recognizes uridine (U) pentamers through its single RNA recognition motif (RRM). However, a large fraction of natural RNA targets
Na Li et al.
Nature cell biology, 16(11), 1080-1091 (2014-10-27)
Cyclin C was cloned as a growth-promoting G1 cyclin, and was also shown to regulate gene transcription. Here we report that in vivo cyclin C acts as a haploinsufficient tumour suppressor, by controlling Notch1 oncogene levels. Cyclin C activates an