Kluczowe dokumenty
EHU133921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PRMT8
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTCCCCGTCTCCTCCTTAACTGTGACTCTCCGGGTCTTCTGAGTTTTGCATGCTGCGGGTGTCTAGGACAGATTGCTTCCACTAGAACCTGGAGACATAGCATCTTTGATAGCATAAGCCAGATTATCTGTGTGTGCGGTGGTGTGCGTGTGCGTGCATGTGTGAATGTGAGCAGCATAGTTGATATTTACCCACAAACACCTGTATATGCGTGCATATACAACCAAGTGGGTAGACCTAGGTGTTCTCTCAGAGGGGTGTGTGTGTGTGTGCGTGCGCGTGTGCCTAGAATATATATTACTCTCAGAGGAGATTCTGTTGCTTTTGAATAGGAATTTGTTTTGTGATTAGTTCGCCCCTTCCCCACCCCTTACCAGATGTTAAGCAGCTATGAAACATTCTCTGTACTAGTTCTGGTCTCCTTTTGACTGGACTGTGGCTCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Louisa Hoi-Ying Lo et al.
Cell reports, 31(10), 107744-107744 (2020-06-11)
Excitatory synapses of neurons are located on dendritic spines. Spine maturation is essential for the stability of synapses and memory consolidation, and overproduction of the immature filopodia is associated with brain disorders. The structure and function of synapses can be