Kluczowe dokumenty
EHU133691
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CSE1L
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTGATCCTGATCCTGCCATCCGACGTCCAGCTGAGAAATTTCTTGAATCTGTTGAAGGAAATCAGAATTATCCACTGTTGCTTTTGACATTACTGGAGAAGTCCCAGGATAATGTTATCAAAGTATGTGCTTCAGTAACATTCAAAAACTATATTAAAAGGAACTGGAGAATTGTTGAAGATGAACCAAACAAAATTTGTGAAGCCGATCGAGTGGCCATTAAAGCCAACATAGTGCACTTGATGCTTAGCAGCCCAGAGCAAATTCAGAAGCAGTTAAGTGATGCAATTAGCATTATTGGCAGAGAAGATTTTCCACAGAAATGGCCTGACTTGCTGACAGAAATGGTGAATCGCTTTCAGAGTGGAGATTTCCATGTTATTAATGGAGTCCTCCGTACAGCACATTCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Woan-Ruoh Lee et al.
Molecular carcinogenesis, 55(11), 1542-1552 (2015-09-04)
The Ras/ERK (extracellular signal-regulated protein kinase) and cAMP/PKA (protein kinase A) pathways are essential for the transcriptional activities of CREB (cAMP response element binding protein) and MITF (microphthalmia-associated transcription factor) in melanogenesis and the progression of melanoma. However, the interaction
Jose M Pimiento et al.
The American journal of pathology, 186(10), 2761-2768 (2016-08-16)
Human cellular apoptosis susceptibility (chromosomal segregation 1-like, CSE1L) gene plays a role in nuclear-to-cytoplasm transport and chromosome segregation during mitosis, cellular proliferation, and apoptosis. CSE1L is involved in colon carcinogenesis. CSE1L gene expression was assessed with three data sets using
Xuebing Wang et al.
OncoTargets and therapy, 13, 1941-1951 (2020-04-11)
Recent studies have shown that noncoding RNAs (ncRNAs) play essential roles in the development of a number of cancers. Circular RNAs (circRNAs) have been shown to contribute to the progression of colorectal cancer (CRC). In this study, the expression levels