Kluczowe dokumenty
EHU132901
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SIRT6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAGGGTGGGGCTTTTTGTAGAAACTGTGGATTCTTTTTCTCTCGTGGTCTCACTTTGTTACTTGTTTCTGTCCCCGGGAGCCTCAGGGCTCTGAGAGCTGTGCTCCAGGCCAGGGGTTACACCTGCCCTCCGTGGTCCCTCCCTGGGCTCCAGGGGCCTCTGGTGCGGTTCCGGGAAGAAGCCACACCCCAGAGGTGACAGGTGAGCCCCTGCCACACCCCAGCCTCTGACTTGCTGTGTTGTCCAGAGGTGAGGCTGGGCCCTCCCTGGTCTCCAGCTTAAACAGGAGTGAACTCCCTCTGTCCCCAGGGCCTCCCTTCTGGGCCCCCTACAGCCCACCCTACCCCTCCTCCATGGGCCCTGCAGGAGGGGAGACCCACCTTGAAGTGGGGGATCAGTAGAGGCTTGCACTGCCTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yujuan Yang et al.
European journal of pharmacology, 859, 172516-172516 (2019-07-03)
Angiotensin II (Ang II) is a vasoactive peptide that elevates arterial blood pressure and leads to hypertension. Ang II has been reported to induce endothelial dysfunction by induction of apoptosis and oxidative stress in vascular endothelial cells. Sirtuin6 (SIRT6) has
Guang-Li Sun et al.
Biochemical and biophysical research communications, 514(3), 777-784 (2019-05-14)
Ultra-violet radiation (UVR) can induce significant oxidative injury to human lens epithelial cells (HLECs). Sirtuin 6 (SIRT6) is shown to directly bind to Nrf2, essential for Nrf2 signaling activation. In the present study, we show that microRNA-4532 (miR-4532) targets SIRT6
Varunkumar Krishnamoorthy et al.
Genomics, 112(5), 3703-3712 (2020-05-04)
Sirtuins (SIRT1-7), are NAD-dependent deacetylases and ADP-ribosyl transferases, plays a major part in carcinogenesis. The previous report suggests that in cancer, sirtuins gained tremendous interest and critical regulators of the unusual processes. In carcinogenesis, sirtuins possess either tumor suppressor or
Ming-Yue Cheng et al.
American journal of translational research, 8(11), 5005-5015 (2016-12-03)
The present study explored changes of the SIRT6/NF-κB pathway in myocardial hypoxia/reoxygenation induced injury and the effects on mitochondrial damage and myocardial damage by regulating SIRT6. SIRT6 expression decreased and NF-κB expression increased in H9c2 cells during hypoxic injury. Cell
Ganye Zhao et al.
Aging, 8(10), 2308-2323 (2016-10-31)
Sirtuin6(SIRT6) has been implicated as a key factor in aging and aging-related diseases. However, the role of SIRT6 in cellular senescence has not been fully understood. Here, we show that SIRT6 repressed the expression of p27Kip1 (p27) in cellular senescence.