Kluczowe dokumenty
EHU132501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PAX3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCTCGGCGGTGTTTTTATCAACGGCAGGCCGCTGCCCAACCACATCCGCCACAAGATCGTGGAGATGGCCCACCACGGCATCCGGCCCTGCGTCATCTCGCGCCAGCTGCGCGTGTCCCACGGCTGCGTCTCCAAGATCCTGTGCAGGTACCAGGAGACTGGCTCCATACGTCCTGGTGCCATCGGCGGCAGCAAGCCCAAGCAGGTGACAACGCCTGACGTGGAGAAGAAAATTGAGGAATACAAAAGAGAGAACCCGGGCATGTTCAGCTGGGAAATCCGAGACAAATTACTCAAGGACGCGGTCTGTGATCGAAACACCGTGCCGTCAGTGAGTTCCATCAGCCGCATCCTGAGAAGTAAATTCGGGAAAGGTGAAGAGGAGGAGGCCGACTTGGAGAGGAAGGAGGCAGAGGAAAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heng Zhang et al.
Redox biology, 29, 101402-101402 (2020-01-14)
Oxidative stress is a major cause of adverse outcomes in preeclampsia (PE). Ferroptosis, i.e. programmed cell death from iron-dependent lipid peroxidation, likely mediates PE pathogenesis. We evaluated specific markers for ferroptosis in normal and PE placental tissues, using in vitro