Kluczowe dokumenty
EHU132491
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BTK
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGCCATCAAGATGATCAAAGAAGGCTCCATGTCTGAAGATGAATTCATTGAAGAAGCCAAAGTCATGATGAATCTTTCCCATGAGAAGCTGGTGCAGTTGTATGGCGTCTGCACCAAGCAGCGCCCCATCTTCATCATCACTGAGTACATGGCCAATGGCTGCCTCCTGAACTACCTGAGGGAGATGCGCCACCGCTTCCAGACTCAGCAGCTGCTAGAGATGTGCAAGGATGTCTGTGAAGCCATGGAATACCTGGAGTCAAAGCAGTTCCTTCACCGAGACCTGGCAGCTCGAAACTGTTTGGTAAACGATCAAGGAGTTGTTAAAGTATCTGATTTCGGCCTGTCCAGGTATGTCCTGGATGATGAATACACAAGCTCAGTAGGCTCCAAATTTCCAGTCCGGTGGTCCCCACCGGAAGTCCTGATGTATAGCAAGTTCAGCAGCAAATCTGACATTTGGGCTTTTGGGGTTTTGATGTGGGAAATTTACTCCCTGGGGAAGATGCCATATGAGAGATTTACTAACAGTGAGACTGCTGAACACATTGCCCAAGGCCTACGTCTCTACAGGCCTCATCTGGCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... BTK(695) , BTK(695)
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chandra Bose Prabaharan et al.
Investigational new drugs, 38(4), 909-921 (2019-08-04)
Treatment response rates to current anticancer therapies for HER2 overexpressing breast cancer are limited and are associated with severe adverse drug reactions. Tyrosine kinases perform crucial roles in cellular processes by mediating cell signalling cascades. Ibrutinib is a recently approved Tyrosine Kinase
E Slinger et al.
Leukemia, 31(12), 2601-2607 (2017-05-04)
The clinical success of B-cell receptor (BCR) signaling pathway inhibitors in chronic lymphocytic leukemia (CLL) is attributed to inhibition of adhesion in and migration towards the lymph node. Proliferation of CLL cells is restricted to this protective niche, but the
Agnieszka Krupa et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 307(6), L435-L448 (2014-08-03)
Previous observations made by our laboratory indicate that Bruton's tyrosine kinase (Btk) may play an important role in the pathophysiology of local inflammation in acute lung injury (ALI)/acute respiratory distress syndrome (ARDS). We have shown that there is cross talk
Genevra Pillinger et al.
Scientific reports, 5, 12949-12949 (2015-08-22)
Approximately 20% of patients with acute myeloid leukaemia (AML) have a mutation in FMS-like-tyrosine-kinase-3 (FLT3). FLT3 is a trans-membrane receptor with a tyrosine kinase domain which, when activated, initiates a cascade of phosphorylated proteins including the SRC family of kinases.
Angela Marina Montalbano et al.
European journal of pharmacology, 736, 35-43 (2014-05-07)
Cigarette smoke extract (CSE) affects the expression of Choline Acetyl-Transferase (ChAT), muscarinic acetylcholine receptors, and mucin production in bronchial epithelial cells. Mucin 5AC (MUC5AC), muscarinic acetylcholine receptor M3, ChAT expression, acetylcholine levels and acetylcholine binding were measured in a human