Kluczowe dokumenty
EHU130921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TGFBI
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATCACCAACAACATCCAGCAGATCATTGAGATCGAGGACACCTTTGAGACCCTTCGGGCTGCTGTGGCTGCATCAGGGCTCAACACGATGCTTGAAGGTAACGGCCAGTACACGCTTTTGGCCCCGACCAATGAGGCCTTCGAGAAGATCCCTAGTGAGACTTTGAACCGTATCCTGGGCGACCCAGAAGCCCTGAGAGACCTGCTGAACAACCACATCTTGAAGTCAGCTATGTGTGCTGAAGCCATCGTTGCGGGGCTGTCTGTAGAGACCCTGGAGGGCACGACACTGGAGGTGGGCTGCAGCGGGGACATGCTCACTATCAACGGGAAGGCGATCATCTCCAATAAAGACATCCTAGCCACCAACGGGGTGATCCACTACATTGATGAGCTACTCATCCCAGACTCAGCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huan He et al.
Oncogene, 37(19), 2586-2600 (2018-02-23)
A critical mechanism that has been proposed for transcription regulation by estrogen receptor α (ER) is the tethering of ER to DNA via other transcription factors, such as AP-1. However, genome-wide assessment of the overlap in chromatin binding repertoires of
Tianhong Pan et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 20(1), 32-43 (2017-12-01)
Bone metastasis is common in renal cell carcinoma (RCC), and the lesions are mainly osteolytic. The mechanism of bone destruction in RCC bone metastasis is unknown. We used a direct intrafemur injection of mice with bone-derived 786-O RCC cells (Bo-786)
Bingyan Li et al.
BMC cancer, 12, 239-239 (2012-06-15)
Transforming growth factor β induced (TGFBI) product, an extracellular matrix (ECM) protein, has been implicated as a putative tumor suppressor in recent studies. Our previous findings revealed that expression of TGFBI gene is down-regulated in a variety of cancer cell