EHU130301
MISSION® esiRNA
targeting human RDH5
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TAATGCTGGTGTGGCTGGTATCATCGGACCCACACCATGGCTGACCCGGGACGATTTCCAGCGGGTGCTGAATGTGAACACAATGGGTCCCATCGGGGTCACCCTTGCCCTGCTGCCTCTGCTGCAGCAAGCCCGGGGCCGGGTGATCAACATCACCAGCGTCCTGGGTCGCCTGGCAGCCAATGGTGGGGGCTACTGTGTCTCCAAATTTGGCCTGGAGGCCTTCTCTGACAGCCTGAGGCGGGATGTAGCTCATTTTGGGATACGAGTCTCCATCGTGGAGCCTGGCTTCTTCCGAACCCCTGTGACCAACCTGGAGAGTCTGGAGAAAACCCTGCAGGCCTGCTGGGCACGGCTGCCTCCTGCCACACAGGCCCACTATGGGGGGGCCTTCCTCACCAAGTACCTGAAAATGCAACAGCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RDH5(5959) , RDH5(5959)