Kluczowe dokumenty
EHU129891
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human IL1R2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCTTGTCAACCTCTGGGGTATTAGTATGCCCTGACCTGAGTGAATTCACCCGTGACAAAACTGACGTGAAGATTCAATGGTACAAGGATTCTCTTCTTTTGGATAAAGACAATGAGAAATTTCTAAGTGTGAGGGGGACCACTCACTTACTCGTACACGATGTGGCCCTGGAAGATGCTGGCTATTACCGCTGTGTCCTGACATTTGCCCATGAAGGCCAGCAATACAACATCACTAGGAGTATTGAGCTACGCATCAAGAAAAAAAAAGAAGAGACCATTCCTGTGATCATTTCCCCCCTCAAGACCATATCAGCTTCTCTGGGGTCAAGACTGACAATCCCGTGTAAGGTGTTTCTGGGAACCGGCACACCCTTAACCACCATGCTGTGGTGGACGGCCAATGACACCCACATAGAGAGCGCCTACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zheng Lian et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(8), 6684-6694 (2018-04-26)
MicroRNAs (miRs) are widely reported to be novel biomarkers involved in the process of coronary atherosclerosis (CAS). Hence, this study aims to explore the function of miR-383-3p targeting IL1R2 on inflammatory injury of coronary artery endothelial cells (CAECs) in CAS.