Kluczowe dokumenty
EHU129111
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DBI
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGCCACTACAAACAAGCAACTGTGGGCGACATAAATACAGAACGGCCCGGGATGTTGGACTTCACGGGCAAGGCCAAGTGGGATGCCTGGAATGAGCTGAAAGGGACTTCCAAGGAAGATGCCATGAAAGCTTACATCAACAAAGTAGAAGAGCTAAAGAAAAAATACGGGATATGAGAGACTGGATTTGGTTACTGTGCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Long-Long Cao et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 68(3), 1095-1111 (2019-03-19)
Alzheimer's disease (AD) is reported to be associated with the accumulation of calcium ions (Ca2+), which is responsible for the phosphorylation of tau. Although a series of evidence have demonstrated this phenomenon, the inherent mechanisms remain unknown. Using tauP301S and
Govindasamy-Muralidharan Karthik et al.
Cancer letters, 367(1), 76-87 (2015-07-26)
Breast cancer cells with stem cell characteristics (CSC) are a distinct cell population with phenotypic similarities to mammary stem cells. CSCs are important drivers of tumorigenesis and the metastatic process. Tamoxifen is the most widely used hormonal therapy for estrogen