Kluczowe dokumenty
EHU127651
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FKBP9
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAGTACATTCACGCCCAGGTGGCATCTGGCAAAGGGAAACTCGCTCCTGGCTTTGATGCTGAGCTGATTGTGAAGAATATGTTCACCAACCAGGACCGGAATGGAGATGGGAAGGTCACAGCCGAGGAATTTAAACTCAAAGACCAGGAAGCCAAACACGATGAACTCTAAACCTGGCATGAACCAGATGGTGCCAGGGAGTACGTGACACCAAGCCACCTGTGTGGCAAGACGTGCAGTGAGGGTGCAAGGGTCTCTCAGAAGTTGCATCATTAGCCAGTAGTAGGTGGGTCACATAGTACCTGGTGTACACATCGGGGTGGGTTGATATATGGGGTGAGAAGTTTGGGCTGATCGCCAGTGATAGTAAACAAAATCTGTGCAGAGGGCCTTAGCATGGGATGTGTCCAGTATTGAAAAGGCTGCACTGCCAACCATGATTTGTGAGCCTTCTGGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huizhe Xu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 39(1), 44-44 (2020-03-01)
FK506-binding protein 9 (FKBP9) is amplified in high-grade gliomas (HGGs). However, the roles and mechanism(s) of FKBP9 in glioma are unknown. The expression of FKBP9 in clinical glioma tissues was detected by immunohistochemistry (IHC). The correlation between FKBP9 expression levels