Kluczowe dokumenty
EHU126361
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SERPINB5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCAAATGAAATTGGACAGGTTCTTCATTTTGAAAATGTCAAAGATGTACCCTTTGGATTTCAAACAGTAACATCGGATGTAAACAAACTTAGTTCCTTTTACTCACTGAAACTAATCAAGCGGCTCTACGTAGACAAATCTCTGAATCTTTCTACAGAGTTCATCAGCTCTACGAAGAGACCGTATGCAAAGGAATTGGAAACTGTTGACTTCAAAGATAAATTGGAAGAAACGAAAGGTCAGATCAACAACTCAATTAAGGATCTCACAGATGGCCACTTTGAGAACATTTTAGCTGACAACAGTGTGAACGACCAGACCAAAATCCTTGTGGTTAATGCTGCCTACTTTGTTGGCAAGTGGATGAAGAAATTTTCTGAATCAGAAACAAAAGAATGTCCTTTCAGAGTCAACAAGACAGACACCAAACCAGTGCAGATGATGAACATGGAGGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feng Qiu et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 82(8), 1366-1376 (2018-04-17)
The aim of the present study is to investigate the role of miR-21-5p in angiogenesis of human retinal microvascular endothelial cells (HRMECs). HRMECs were incubated with 5 mM glucose, 30 mM glucose or 30 mM mannitol for 24 h, 48 h or 72 h. Then, HRMECs
Ning Wang et al.
Human cell, 33(3), 663-675 (2020-05-16)
This study aims to investigate how Maspin affects the EMT and angiogenesis of gastric cancer (GC) cells via ITGB1/FAK pathway. Immunohistochemistry was used to evaluate the expressions of Maspin, ITGB1, FAK, E-cadherin, Vimentin, D2-40, and CD34 in GC and adjacent
Bo Mi Ku et al.
PloS one, 13(4), e0194730-e0194730 (2018-04-12)
AZD9291 (osimertinib) is approved for standard care in patients with EGFR T790M-positive non-small cell lung cancer (NSCLC) after prior EGFR TKI progression. Furthermore, AZD9291 is now being evaluated as a first-line treatment for NSCLC patients with activation EGFR mutations. Based
Yu-Hsiang Lin et al.
Cancers, 12(1) (2019-12-22)
Maspin is a member of the clade B serine protease inhibitor superfamily and exhibits diverse regulatory effects in various types of solid tumors. We compared the expressions of maspin and determined its potential biological functions and regulatory mechanisms in bladder
Chikako Takeda et al.
Diagnostic pathology, 9, 205-205 (2014-11-02)
Maspin is a 42 kDa protein known to act as a tumor suppressor. Although its function has not been fully elucidated, numerous reports have investigated the prognostic impact of maspin in patients with several types of cancer. However, there have