EHU125211
MISSION® esiRNA
targeting human SCARB1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
Polecane produkty
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGTGGGTGAGATCATGTGGGGCTACAAGGACCCCCTTGTGAATCTCATCAACAAGTACTTTCCAGGCATGTTCCCCTTCAAGGACAAGTTCGGATTATTTGCTGAGCTCAACAACTCCGACTCTGGGCTCTTCACGGTGTTCACGGGGGTCCAGAACATCAGCAGGATCCACCTCGTGGACAAGTGGAACGGGCTGAGCAAGGTTGACTTCTGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SCARB1(949) , SCARB1(949)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Ilaria Crivellari et al.
Free radical biology & medicine, 102, 47-56 (2016-11-21)
For its critical location, the skin represents the major interface between the body and the environment, therefore is one of the major biological barriers against the outdoor environmental stressors. Among the several oxidative environmental stressors, cigarette smoke (CS) has been
Vasily Sukhorukov et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1864(5), 643-653 (2019-01-15)
Human plasma lipoproteins are known to contain various glycan structures whose composition and functional importance are starting to be recognized. We assessed N-glycosylation of human plasma HDL and LDL and the role of their glycomes in cellular cholesterol metabolism. N-glycomic
Rene Raphemot et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1253-1262 (2019-07-02)
Plasmodium parasites undergo an obligatory and asymptomatic developmental stage within the liver before infecting red blood cells to cause malaria. The hijacked host pathways critical to parasite infection during this hepatic phase remain poorly understood. Here, we implemented a forward
Alain Lescoat et al.
Frontiers in immunology, 11, 219-219 (2020-03-07)
Inhalation of crystalline silica (SiO2) is a risk factor of systemic autoimmune diseases such as systemic sclerosis (SSc) and fibrotic pulmonary disorders such as silicosis. A defect of apoptotic cell clearance (i.e., efferocytosis, a key process in the resolution of
Zhou-Yi Wu et al.
European journal of pharmacology, 853, 111-120 (2019-03-25)
Farnesoid X receptor (FXR) agonists play important regulatory roles in bile acid, lipid and glucose metabolism in vitro and in vivo. Thus, FXR agonists exhibit potential therapeutic effects on metabolism-related diseases that are associated with extrahepatic manifestations induced by hepatitis