Kluczowe dokumenty
EHU125081
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TUBGCP2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAGTGCTCCCTACTTCGAGGTTCTGGAGAAGTGGATCTACAGGGGCATCATCCACGACCCATACAGTGAGTTTATGGTCGAGGAGCACGAGCTGCGGAAGGAGAGGATCCAGGAGGATTACAACGACAAGTACTGGGACCAGCGGTACACCATCGTCCAGCAGCAGATCCCGTCCTTCCTGCAGAAAATGGCGGACAAGAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toshiyuki Mitsuyama et al.
Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.], 15(3), 271-280 (2015-03-31)
Characteristics of type 2 autoimmune pancreatitis (AIP) is granulocyte epithelial lesions, called idiopathic duct-centric pancreatitis (IDCP). To clarify pathogenesis of IDCP, we investigated mechanism of neutrophil infiltration in type 1 AIP, called lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis (LPSP) and IDCP. This study