Kluczowe dokumenty
EHU124271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AKAP13
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGTGCACGTCACAAGTAAGCCTGTGGATAAAATCAGTGTTCCAAACTGTGCCCCTGCTGCCAGTTCCCTGGATGGTAACAAACCTGCTGAGTCTTCACTTGCATTTAGTAATGAAGAAACCTCCACTGAAAAAACAGCAGAAACGGAAACTTCACGAAGTCGTGAGGAGAGTGCTGATGCTCCAGTAGATCAGAATTCTGTGGTGATTCCAGCTGCTGCAAAAGACAAGATTTCAGATGGATTAGAACCTTATACTCTCTTAGCAGCAGGCATAGGTGAGGCAATGTCACCCTCAGATTTAGCCCTTCTTGGGCTGGAAGAAGATGTAATGCCACACCAGAACTCAGAAACAAATTCATCTCATGCTCAAAGCCAAAAGGGCAAATCCTCACCCATTTGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patamaporn Molee et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(9), 9796-9811 (2015-12-01)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common cancers and is associated with high mortality worldwide. The current gold standards for HCC surveillance are detection of serum α-fetoprotein (AFP) and ultrasonography; however, non-specificity of AFP and ultrasonography has frequently