Key Documents
EHU124121
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MROH2B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CATGCTCCCAAGAAGCAACTTCTCTCCAGACTTAATCAAGATATCATATCCCAAGTCCTGTCTCTTCATGGCCAGTGCTCTCAGGTTCTGGGCATGTCTGTGATGAACAAGGACATGGATCTGCAAATGAGTTTCACAAGAAGCATCACTGAGATTGGCATTGCTGTCCAAGATGCTGAGGATCAGGGGTTCCAGTTTTCCTACAAGGAGATGCTGATTGGTTACATGCTGGACTTCATTAGAGACGAGCCCCTGGATTCCTTAGCTAGCCCTATTCGGTGGAAAGCCTTAATCGCCATTAGGTATCTCAGTAAACTGAAACCTCAGCTCTCACTACAAGACCACCTTAACATTCTTGAGGAGAATATTCGGAGGCTGCTGCCCCTTCCACCTCTGGAAAATCTGAAAAGTGAAGGCCAGACAGACAAGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.