Kluczowe dokumenty
EHU122941
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PTHLH
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAGACTGGTTCAGCAGTGGAGCGTCGCGGTGTTCCTGCTGAGCTACGCGGTGCCCTCCTGCGGGCGCTCGGTGGAGGGTCTCAGCCGCCGCCTCAAAAGAGCTGTGTCTGAACATCAGCTCCTCCATGACAAGGGGAAGTCCATCCAAGATTTACGGCGACGATTCTTCCTTCACCATCTGATCGCAGAAATCCACACAGCTGAAATCAGAGCTACCTCGGAGGTGTCCCCTAACTCCAAGCCCTCTCCCAACACAAAGAACCACCCCGTCCGATTTGGGTCTGATGATGAGGGCAGATACCTAACTCAGGAAACTAACAAGGTGGAGACGTACAAAGAGCAGCCGCTCAAGACACCTGGGAAGAAAAAGAAAGGCAAGCCCGGGAAACGCAAGGAGCAGGAAAAGAAAAAACGGCGAACTCGCTCTGCCTGGTTAGACTCTGGAGTGACTGGGAGTGGGCTAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pengfei Liu et al.
Life sciences, 230, 45-54 (2019-05-28)
The action of cell-based therapy against acute kidney injury (AKI) has been demonstrated by different groups for years. However, which kind of cells hold best therapeutic effect remains unclear. In this study, we mainly explored whether human placental trophoblast cells
María Mar Roca-Rodríguez et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 100(6), E826-E835 (2015-04-18)
This study aimed to define the potential role of PTHrP on adipogenic regulation and to analyze its relationship with obesity and insulin resistance. This was a cross-sectional study in which visceral (VAT) and subcutaneous (SAT) adipose tissue were extracted from
Jen-Yu Hung et al.
International journal of oncology, 46(5), 1985-1993 (2015-03-05)
This is the first study to demonstrate that benzo(a)-pyrene (BaP) was able to enhance the production of parathyroid hormone‑related protein (PTHrP) by human non‑small cell lung cancer H460 cells. Such effect would further contribute to bone metastasis of lung cancer