EHU122881
MISSION® esiRNA
targeting human LMO1
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGGACCGCTATCTGCTGAAGGCATTGGACAAGTACTGGCACGAAGACTGCCTCAAGTGTGCCTGCTGTGACTGCCGCCTGGGCGAGGTGGGCTCCACCCTCTACACCAAGGCCAACCTCATCCTGTGCCGACGCGACTACCTGAGGCTCTTTGGCACCACAGGGAACTGTGCTGCTTGCAGCAAGCTGATCCCAGCCTTCGAGATGGTGATGCGGGCCCGGGACAACGTGTATCACCTCGACTGCTTCGCCTGCCAGCTCTGCAACCAGAGATTTTGTGTGGGAGACAAATTCTTCCTGAAGAACAACATGATCTTGTGTCAGATGGACTATGAGGAAGGGCAGCTCAATGGCACCTTTGAATCCCAAGTTCAGTAACGCCCGGCGCCTGGCCTCCAGGCCCGTCTGTCCATCTGCCCGCCTGCCCACCTGCCTGGCCGGCCAGCCAGCCACTCTACCAGTGCAGGCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LMO1(4004) , LMO1(4004)
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1