Kluczowe dokumenty
EHU122081
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ATG2A
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAGAAGGGAGAGGAACTGGAGCTGTCAGTGGAGAGTCCCTGTGAGCTGCGGGAACCTGAGCCCTCGCCCTTCTCCTCTAAGAGGACCATGTATGAGACAGAGGAGATGGTGATCCCTGGAGACCCTGAGGAGATGAGGACGTTCCAGAGCCGGACCCTGGCACTGTCCCGCTGCAGCCTGGAAGTGATCCTGCCCAGTGTCCACATCTTTCTGCCCAGCAAGGAGGTCTACGAGAGCATCTACAACAGGATCAACAACGACCTGCTCATGTGGGAGCCTGCAGATCTGCTTCCCACCCCCGACCCCGCCGCCCAGCCCTCGGGCTTCCCCGGCCCCTCAGGCTTCTGGCACGACAGCTTTAAGATGTGCAAGTCAGCCTTCAAGCTGGCCAACTGCTTTGATCTCACCCCAGACTCGGACTCGGATGACGAGGATGCCCACTTCTTCTCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Li et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(12), 16716-16735 (2020-10-31)
Mounting evidence from epidemiological and clinical studies has revealed marked correlations between the air pollutant fine particulate matter (FPM) and respiratory diseases. FPM reaches distal airways and deposits in alveolar regions where it can act directly on alveolar macrophages. However
Simon G Pfisterer et al.
Journal of lipid research, 55(7), 1267-1278 (2014-04-30)
Autophagy is a lysosomal bulk degradation pathway for cytoplasmic cargo, such as long-lived proteins, lipids, and organelles. Induced upon nutrient starvation, autophagic degradation is accomplished by the concerted actions of autophagy-related (ATG) proteins. Here we demonstrate that two ATGs, human