Kluczowe dokumenty
EHU121451
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EPHB3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGCAACATCCTTGTCAACAGCAACCTGGTCTGCAAAGTCTCAGACTTTGGCCTCTCCCGCTTCCTGGAGGATGACCCCTCCGATCCTACCTACACCAGTTCCCTGGGCGGGAAGATCCCCATCCGCTGGACTGCCCCAGAGGCCATAGCCTATCGGAAGTTCACTTCTGCTAGTGATGTCTGGAGCTACGGAATTGTCATGTGGGAGGTCATGAGCTATGGAGAGCGACCCTACTGGGACATGAGCAACCAGGATGTCATCAATGCCGTGGAGCAGGATTACCGGCTGCCACCACCCATGGACTGTCCCACAGCACTGCACCAGCTCATGCTGGACTGCTGGGTGCGGGACCGGAACCTCAGGCCCAAATTCTCCCAGATTGTCAATACCCTGGACAAGCTCATCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bo Gun Jang et al.
Biomolecules, 10(4) (2020-04-17)
The protein tyrosine kinase Ephrin type-B receptor 3 (EPHB3) is expressed in cells at the base of intestinal crypts, acting as a cellular guide in the maintenance of intestinal crypt architecture. We aimed to investigate the expression profile of EPHB3
Guodong Zhang et al.
Cancer science, 108(3), 408-418 (2017-04-04)
microRNAs play key roles during various crucial cell processes such as proliferation, migration, invasion and apoptosis. Also, microRNAs have been shown to possess oncogenic and tumor-suppressive functions in human cancers. Here, we describe the regulation and function of miR-149 in
Seong Hye Park et al.
Theranostics, 9(8), 2235-2251 (2019-06-01)
A major problem of colorectal cancer (CRC) targeted therapies is relapse caused by drug resistance. In most cases of CRC, patients develop resistance to anticancer drugs. Cetuximab does not show many of the side effects of other anticancer drugs and
Benjamin Lin et al.
Nature communications, 6, 6619-6619 (2015-04-09)
Directed cell migration in native environments is influenced by multiple migratory cues. These cues may include simultaneously occurring attractive soluble growth factor gradients and repulsive effects arising from cell-cell contact, termed contact inhibition of locomotion (CIL). How single cells reconcile