Kluczowe dokumenty
EHU120081
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ORAI1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCGGCCTGATCTTTATCGTCTTCGCCGTCCACTTCTACCGCTCACTGGTTAGCCATAAGACTGACCGACAGTTCCAGGAGCTCAACGAGCTGGCGGAGTTTGCCCGCTTACAGGACCAGCTGGACCACAGAGGGGACCACCCCCTGACGCCCGGCAGCCACTATGCCTAGGCCCATGTGGTCTGGGCCCTTCCAGTGCTTTGGCCTTACGCCCTTCCCCTTGACCTTGTCCTGCCCCAGCCTCACGGACAGCCTGCGCAGGGGGCTGGGCTTCAGCAAGGGGCAGAGCATGGAGGGAAGAGGATTTTTATAAGAGAAATTTCTGCACTTTGAAACTGTCCTCTAAGAGAATAAGCATTTCCTGTTCTTCCAGCTCCAGGTCCACCTCCTGTTGGGAGGCGGTGGGGGGCCAAAGTGGGGCCACACACTCGCTGTGTCCCCTCTCCTCCCCTGTGCCAGTGCCACCTGGGTGCCTCCTCCTGTCCTGTCCGTCTCAACCTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ke Ma et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 97(10), 1465-1475 (2019-08-07)
Compromised renal phosphate elimination in chronic kidney disease (CKD) leads to hyperphosphatemia, which in turn triggers osteo-/chondrogenic signaling in vascular smooth muscle cells (VSMCs) and vascular calcification. Osteo-/chondrogenic transdifferentiation of VSMCs leads to upregulation of the transcription factors MSX2, CBFA1
Franz Ewendt et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 472(4), 503-511 (2020-03-20)
Bone cells secrete fibroblast growth factor 23 (FGF23), a hormone that inhibits the synthesis of active vitamin D (1,25(OH)2D3) and induces phosphate excretion in the kidney. In addition, it exerts paracrine effects on other cells including hepatocytes, cardiomyocytes, and immune
Shuang Liu et al.
Immunology and cell biology, 92(9), 752-760 (2014-06-18)
The regulated control of Ca(2+) influx is essential for the activation and function of the adaptive immune response, as Ca(2+) is a key regulator of important transcription factors. To determine whether Ca(2+) release-activated Ca(2+) (CRAC) channels contribute to the abnormal
Deng He et al.
International journal of molecular sciences, 16(7), 16313-16329 (2015-07-21)
The molecular events leading to nephrolithiasis are extremely complex. Previous studies demonstrated that calcium and transforming growth factor-β1 (TGF-β1) may participate in the pathogenesis of stone formation, but the explicit mechanism has not been defined. Using a self-created genetic hypercalciuric
Jingsheng Xia et al.
The Journal of physiology, 592(16), 3443-3461 (2014-05-27)
Store-operated calcium channels (SOCs) are calcium-selective cation channels that mediate calcium entry in many different cell types. Store-operated calcium entry (SOCE) is involved in various cellular functions. Increasing evidence suggests that impairment of SOCE is responsible for numerous disorders. A