Kluczowe dokumenty
EHU119931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RAB11B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AACCTGGAGAGCAAGAGCACCATCGGCGTGGAGTTCGCCACCCGCAGCATCCAGGTGGACGGCAAGACCATCAAGGCGCAGATCTGGGACACCGCTGGCCAGGAGCGCTACCGCGCCATCACCTCCGCGTACTACCGTGGTGCAGTGGGCGCCCTGCTGGTGTACGACATCGCCAAGCACCTGACCTATGAGAACGTGGAGCGCTGGCTGAAGGAGCTGCGGGACCACGCAGACAGCAACATCGTCATCATGCTGGTGGGCAACAAGAGTGACCTGCGCCACCTGCGGGCTGTGCCCACTGACGAGGCCCGCGCCTTCGCAGAAAAGAACAACTTGTCCTTCATCGAGACCTCAGCCTTGGATTCCACTAACGTAGAGGAAGCATTCAAGAACATCCTCACAGAGATCTACCGCATCGTGTCACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manh Tien Tran et al.
International journal of molecular sciences, 21(24) (2020-12-12)
Rab11b, abundantly enriched in endocytic recycling compartments, is required for the establishment of the machinery of vesicle trafficking. Yet, no report has so far characterized the biological function of Rab11b in osteoclastogenesis. Using in vitro model of osteoclasts differentiated from