Kluczowe dokumenty
EHU117851
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RPL26
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGCATTTCAATGCACCTTCCCACATTCGAAGGAAGATTATGTCTTCCCCTCTTTCCAAAGAGCTGAGACAGAAGTACAACGTGCGATCCATGCCCATCCGAAAGGATGATGAAGTTCAGGTTGTACGTGGACACTATAAAGGTCAGCAAATTGGCAAAGTAGTCCAGGTTTACAGGAAGAAATATGTTATCTACATTGAACGGGTGCAGCGGGAAAAGGCTAATGGCACAACTGTCCACGTAGGCATTCACCCCAGCAAGGTGGTTATCACTAGGCTAAAACTGGACAAAGACCGCAAAAAGATCCTCGAACGGAAAGCCAAATCTCGCCAAGTAGGAAAGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Zhang et al.
Oncotarget, 7(48), 78255-78268 (2016-11-09)
p73, a p53 family tumor suppressor, is regulated by multiple mechanisms, including transcription and mRNA and protein stability. However, whether p73 expression is regulated via mRNA translation has not been explored. To test this, we examined whether ribosomal protein 26