Kluczowe dokumenty
EHU116671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CHKB, CHKB-CPT1B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAAGCAAGGCCCACAGACTACCCCACTCAAGAACAGCAGTTGCATTTTATTCGTCATTACCTGGCAGAGGCAAAGAAAGGTGAGACCCTCTCCCAAGAGGAGCAGAGAAAACTGGAAGAAGATTTGCTGGTAGAAGTCAGTCGGTATGCTCTGGCATCCCATTTCTTCTGGGGTCTGTGGTCCATCCTCCAGGCATCCATGTCCACCATAGAATTTGGTTACTTGGACTATGCCCAGTCTCGGTTCCAGTTCTACTTCCAGCAGAAGGGGCAGCTGACCAGTGTCCACTCCTCATCCTGACTCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoyun Yang et al.
Life sciences, 106(1-2), 12-18 (2014-04-22)
The checkpoint kinase 1 (Chk1) functions not only in genotoxic stresses but also in normal cell cycle progression, particularly in the initiation, progression and fidelity of unperturbed mitosis. In this study, we investigated the role of Chk1 in regulating the
F Ye et al.
Cancer gene therapy, 21(5), 209-217 (2014-05-24)
Mammalian checkpoint kinases 1 and 2 (Chk1 and Chk2) are essential kinases that are involved in cell cycle checkpoint control, and the abrogation of either has been proposed as one way to sensitize cancer cells to DNA-damaging agents. However, it
Hui Ling et al.
Oncology reports, 32(5), 2274-2282 (2014-09-02)
Previous studies have shown that diallyl disulfide (DADS), a naturally occurring anticancer agent in garlic, arrested human gastric cancer cells (MGC803) in the G2/M phase of the cell cycle. Due to the importance of cell cycle redistribution in DADS-mediated anticarcinogenic