Kluczowe dokumenty
EHU116431
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HNRNPH1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGGGCTCAAGGTATTCGTTTCATCTACACCAGAGAAGGCAGACCAAGTGGCGAGGCTTTTGTTGAACTTGAATCAGAAGATGAAGTCAAATTGGCCCTGAAAAAAGACAGAGAAACTATGGGACACAGATATGTTGAAGTATTCAAGTCAAACAACGTTGAAATGGATTGGGTGTTGAAGCATACTGGTCCAAATAGTCCTGACACGGCCAATGATGGCTTTGTACGGCTTAGAGGACTTCCCTTTGGATGTAGCAAGGAAGAAATTGTTCAGTTCTTCTCAGGGTTGGAAATCGTGCCAAATGGGATAACATTGCCGGTGGACTTCCAGGGGAGGAGTACGGGGGAGGCCTTCGTGCAGTTTGCTTCACAGGAAATAGCTGAAAAGGCTCTAAAGAAACACAAGGAAAGAATAGGGCACAGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael L Wall et al.
Experimental cell research, 394(1), 112111-112111 (2020-05-31)
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) H is a member of hnRNP H/F protein subfamily of hnRNPs that regulate the maturation and post-transcriptional processing of pre-mRNA. As a component of an mRNA export complex, hnRNP H shuttles mature mRNA from the nucleus
S Mosca et al.
Scientific reports, 7, 43504-43504 (2017-03-08)
Exploring genetic and molecular differences between humans and other close species may be the key to explain the uniqueness of our brain and the selective pressures under which it evolves. Recent discoveries unveiled the involvement of Nuclear distribution factor E-homolog