Kluczowe dokumenty
EHU116361
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TRPC6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGCCCAGAGCATCATTGACGCAAATGATACTTTGAAGGACTTGACGAAAGTAACATTGGGAGACAATGTGAAATACTACAATTTGGCCAGGATAAAGTGGGACCCCTCTGATCCTCAAATAATATCTGAAGGTCTTTATGCAATTGCTGTAGTTTTAAGTTTCTCTAGGATAGCTTATATTTTACCAGCAAATGAAAGCTTTGGACCTCTGCAGATATCACTTGGAAGAACAGTCAAAGACATCTTCAAGTTCATGGTCATATTCATTATGGTGTTTGTGGCCTTTATGATTGGAATGTTCAATCTCTACTCCTACTACATTGGTGCAAAACAAAATGAAGCCTTCACAACAGTTGAAGAGAGTTTTAAGACACTGTTCTGGGCTATATTTGGACTTTCTGAAGTGAAATCAGTGGTCATCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haiyang Tang et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 310(9), L846-L859 (2016-03-13)
An increase in cytosolic free Ca(2+) concentration ([Ca(2+)]cyt) in pulmonary arterial smooth muscle cells (PASMC) is a major trigger for pulmonary vasoconstriction and a critical stimulation for PASMC proliferation and migration. Previously, we demonstrated that expression and function of calcium
Liang Wen et al.
Scientific reports, 6, 23269-23269 (2016-03-25)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is notoriously refractory to chemotherapy because of its tendency to develop multi-drug resistance (MDR), whose various underlying mechanisms make it difficult to target. The calcium signalling pathway is associated with many cellular biological activities, and is also
Navin K Kapur et al.
Journal of the American Heart Association, 3(4) (2014-07-13)
Right ventricular (RV) failure is a major cause of mortality worldwide and is often a consequence of RV pressure overload (RVPO). Endoglin is a coreceptor for the profibrogenic cytokine, transforming growth factor beta 1 (TGF-β1). TGF-β1 signaling by the canonical
Yan Yang et al.
Cell biochemistry and function, 38(4), 384-391 (2019-12-31)
Acute kidney injury (AKI) is a common adverse reaction of the anticancer drug. Among these chemotherapeutic agents, cisplatin, an effective chemotherapeutic drug, is extensively applied to the treatment of solid tumours, yet various adverse reactions, especially AKI, often limit their
Kazuo Murakami et al.
Fundamental & clinical pharmacology, 31(4), 383-391 (2017-01-21)
We reported that coronary spasm was induced in the transgenic mice with the increased phospholipase C (PLC)-δ1 activity. We investigated the effect of enhanced PLC-δ1 on Ca