Kluczowe dokumenty
EHU116331
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ENO1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATATGGGAAAGATGCCACCAATGTGGGGGATGAAGGCGGGTTTGCTCCCAACATCCTGGAGAATAAAGAAGGCCTGGAGCTGCTGAAGACTGCTATTGGGAAAGCTGGCTACACTGATAAGGTGGTCATCGGCATGGACGTAGCGGCCTCCGAGTTCTTCAGGTCTGGGAAGTATGACCTGGACTTCAAGTCTCCCGATGACCCCAGCAGGTACATCTCGCCTGACCAGCTGGCTGACCTGTACAAGTCCTTCATCAAGGACTACCCAGTGGTGTCTATCGAAGATCCCTTTGACCAGGATGACTGGGGAGCTTGGCAGAAGTTCACAGCCAGTGCAGGAATCCAGGTAGTGGGGGATGATCTCACAGTGACCAACCCAAAGAGGATCGCCAAGGCCGTGAACGAGAAGTCCTGCAACTGCCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoling Qian et al.
Oncotarget, 8(29), 47691-47708 (2017-05-27)
Chemotherapy is the major choice for the cancer treatment of early and advanced stages. However, intrinsic or acquired drug resistance significantly restricts the clinical efficacy of chemotherapy. It is critical to develop novel approaches to detect and overcome drug resistance.
Hui Qiao et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(11), 18714-18723 (2019-06-21)
Gastric cancer has become the third most common cancer around the world. In patients with gastric cancer, the 5-year survival rate is still low. However, the mechanism underlying gastric cancer remains largely unknown. As a glycolytic enzyme, enolase 1 (ENO1)
Naoki Kishimoto et al.
Retrovirology, 17(1), 31-31 (2020-09-13)
A protein exhibiting more than one biochemical function is termed a moonlighting protein. Glycolytic enzymes are typical moonlighting proteins, and these enzymes control the infection of various viruses. Previously, we reported that glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) and alpha-enolase (ENO1) are
Yasmarie Santana-Rivera et al.
American journal of translational research, 12(4), 1275-1292 (2020-05-02)
Despite good responses to first-line treatment with platinum-based combination chemotherapy, most ovarian cancer patients will relapse and eventually develop a platinum-resistant disease with a poor overall prognosis. The molecular events leading to the cisplatin resistance of ovarian cancer cells are