Kluczowe dokumenty
EHU113411
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CSDE1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCCACAGTGGAATGTGTGAAAGATCAGTTTGGCTTCATTAACTATGAAGTAGGAGATAGCAAGAAGCTCTTTTTCCATGTGAAAGAAGTTCAGGATGGCATTGAGCTACAGGCAGGAGATGAGGTGGAGTTCTCAGTGATTCTTAATCAGCGCACTGGCAAGTGCAGCGCCTGTAATGTTTGGCGAGTCTGTGAGGGCCCCAAGGCTGTTGCAGCTCCTCGACCTGATCGGTTGGTCAATCGCTTGAAGAATATCACTCTGGATGATGCCAGTGCTCCTCGCCTAATGGTTCTTCGTCAGCCAAGGGGACCAGATAACTCAATGGGGTTTGGTGCAGAAAGAAAGATCCGTCAAGCTGGTGTCATTGACTAACCACATCCACAAAGCACACCATTAATCCACTATGATCAAGTTGGGGGGAATCTGGTGAAGGGTTCTGAATATCTCCCTCTTCATCCCTCCCGAAAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heon Seok Kim et al.
Genome research, 28(6), 859-868 (2018-05-02)
Pooled CRISPR screens based on lentiviral systems have been widely applied to identify the effect of gene knockout on cellular phenotype. Although many screens were successful, they also have the limitation that genes conferring mild phenotypes or those essential for