Kluczowe dokumenty
EHU113211
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MFN1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCTGGCTAAGAAGGCGATTACTGCAATCTTTGACCAGTTACTGGAGTTTGTTACTGAAGGATCACATTTTGTTGAAGCAACATATAAGAATCCGGAACTTGATCGAATAGCCACTGAAGATGATCTGGTAGAAATGCAAGGATATAAAGACAAGCTTTCCATCATTGGTGAGGTGCTATCTCGGAGACACATGAAGGTGGCATTTTTTGGCAGGACAAGCAGTGGGAAGAGCTCTGTTATCAATGCAATGTTGTGGGATAAAGTTCTCCCTAGTGGGATTGGCCATATAACCAATTGCTTCCTAAGTGTTGAAGGAACTGATGGAGATAAAGCCTATCTTATGACAGAAGGATCAGATGAAAAAAAGAGTGTGAAGACAGTTAATCAACTGGCCCATGCCCTTCACATGGACAAAGATTTGAAAGCTGGCTGTCTTGTACGTGTGTTTTGGCCAAAAGCAAAATGTGCCCTCTTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qian Zhou et al.
Vascular pharmacology, 72, 163-171 (2015-05-28)
Angiogenesis is defined as the sprouting of capillaries from pre-existing vasculature. It is a complex process that includes endothelial proliferation, migration, and tube formation. Previous data have demonstrated a high expression level of manganese-superoxide dismutase (MnSOD) in endothelial cells and
Sarah L Sawyer et al.
Human molecular genetics, 24(18), 5109-5114 (2015-06-19)
Multiple symmetric lipomatosis (MSL) is a mitochondrial disorder with impaired brown fat metabolism that has been associated with MERRF mutations in some, but not all, patients. We studied a sibling pair and an unrelated indiviadual who presented with MSL and
Chih-Wei Chen et al.
International journal of molecular sciences, 21(14) (2020-07-28)
NME3 is a member of the nucleoside diphosphate kinase (NDPK) family that binds to the mitochondrial outer membrane to stimulate mitochondrial fusion. In this study, we showed that NME3 knockdown delayed DNA repair without reducing the cellular levels of nucleotide
Irene Bertolini et al.
Developmental cell, 55(2), 163-177 (2020-08-12)
The crosstalk between tumor cells and the adjacent normal epithelium contributes to cancer progression, but its regulators have remained elusive. Here, we show that breast cancer cells maintained in hypoxia release small extracellular vesicles (sEVs) that activate mitochondrial dynamics, stimulate