Kluczowe dokumenty
EHU110481
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human U2AF1, U2AF1L5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCATTGCCCTCTTGAACATTTACCGTAACCCTCAAAACTCTTCCCAGTCTGCTGACGGTTTGCGCTGTGCCGTGAGCGATGTGGAGATGCAGGAACACTATGATGAGTTTTTTGAGGAGGTTTTTACAGAAATGGAGGAGAAGTATGGGGAAGTAGAGGAGATGAACGTCTGTGACAACCTGGGAGACCACCTGGTGGGGAACGTGTACGTCAAGTTTCGCCGTGAGGAAGATGCGGAAAAGGCTGTGATTGACTTGAATAACCGTTGGTTTAATGGACAGCCGATCCACGCCGAGCTGTCACCCGTGACGGACTTCAGAGAAGCCTGCTGCCGTCAGTATGAGATGGGAGAATGCACACGAGGCGGCTTCTGCAACTTCATGCATTTGAAGCCCATTTCCAGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Olga Herdt et al.
RNA (New York, N.Y.), 23(12), 1796-1806 (2017-09-13)
Recent work has identified cancer-associated U2AF35 missense mutations in two zinc-finger (ZnF) domains, but little is known about Q157R/P substitutions within the second ZnF. Surprisingly, we find that the c.470A>G mutation not only leads to the Q157R substitution, but also
Gabriela Vazquez Rodriguez et al.
Frontiers in oncology, 10, 598684-598684 (2020-12-18)
The majority of estrogen receptor positive (ER+) breast cancer (BC) maintain the ER at metastatic sites. Despite anti-estrogen therapy, almost 30% of ER+ BC patients relapse. Thus, new therapeutic targets for ER+ BC are needed. Amino acids (AAs) may affect