Kluczowe dokumenty
EHU110231
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HPCAL1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGGTACAAGGGCTTCCTCAAGGACTGCCCCACCGGCCACCTGACCGTGGACGAGTTCAAGAAGATCTACGCCAACTTCTTCCCCTACGGCGACGCTTCCAAGTTCGCCGAGCACGTCTTCCGCACCTTCGACACCAACGGCGACGGCACCATCGACTTCCGGGAGTTCATCATTGCGCTGAGCGTGACCTCGCGGGGCAAGCTGGAGCAGAAGCTCAAGTGGGCCTTCAGCATGTACGACCTGGACGGCAACGGCTACATCAGCCGCAGCGAGATGCTGGAGATCGTGCAGGCCATCTACAAGATGGTGTCGTCTGTGATGAAGATGCCGGAGGATGAGTCCACCCCGGAGAAGCGCACAGACAAGATCTTCAGGCAGATGGACACCAACAATGACGGCAAACTGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W Wang et al.
Oncogene, 33(25), 3316-3324 (2013-07-23)
Heterozygous germline mutations in PHOX2B, a transcriptional regulator of sympathetic neuronal differentiation, predispose to diseases of the sympathetic nervous system, including neuroblastoma and congenital central hypoventilation syndrome (CCHS). Although the PHOX2B variants in CCHS largely involve expansions of the second