Kluczowe dokumenty
EHU109931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human IFITM2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCCAGGAAGAGGAAACTGTTGAGAAAACGGAACTACTGGGGAAAGGGAGGGCTCACTGAGAACCATCCCGGTAACCCGATCACCGCTGGTCACCATGAACCACATTGTGCAAACCTTCTCTCCTGTCAACAGCGGCCAGCCTCCCAACTACGAGATGCTCAAGGAGGAGCAGGAAGTGGCTATGCTGGGGGTGCCCCACAACCCTGCTCCCCCGATGTCCACCGTGATCCACATCCGCAGCGAGACCTCCGTGCCTGACCATGTGGTCTGGTCCCTGTTCAACACCCTCTTCATGAACACCTGCTGCCTGGGCTTCATAGCATTCGCGTACTCCGTGAAGTCTAGGGACAGGAAGATGGTTGGCGACGTGACCGGGGCCCAGGCCTATGCCTCCACCGCCAAGTGCCTGAACATCTGGGCCCTGATTTTGGGCATCTTCATGACCATTCTGCTCATCATCATCCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wan-Lin Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(27), 7112-7117 (2017-06-21)
CCR5 (R5)-tropic, but not CXCR4 (X4)-tropic, HIV-1 is associated with primary HIV-1 infection and transmission. Recent studies have shown that IFN-induced transmembrane (IFITM) proteins, including IFITM1, IFITM2, and IFITM3, restrict a broad range of viruses. Here, we demonstrate that an
Helena Winstone et al.
Journal of virology, 95(9) (2021-02-11)
The cellular entry of severe acute respiratory syndrome-associated coronaviruses types 1 and 2 (SARS-CoV-1 and -2) requires sequential protease processing of the viral spike glycoprotein. The presence of a polybasic cleavage site in SARS-CoV-2 spike at the S1/S2 boundary has