Kluczowe dokumenty
EHU109101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KRT6B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGTGGAGGACCTCAAGAACAAATATGAGGATGAAATCAACAAGCGCACAGCAGCAGAGAATGAATTTGTGACTCTGAAGAAGGATGTGGATGCTGCCTACATGAACAAGGTTGAACTGCAAGCCAAGGCAGACACTCTTACAGATGAGATCAACTTCCTGAGAGCCTTGTATGATGCAGAGCTGTCCCAGATGCAGACCCACATCTCAGACACATCCGTGGTGCTATCCATGGACAACAACCGCAACCTGGACCTGGACAGCATCATCGCTGAGGTCAAGGCCCAATATGAGGAGATTGCTCAGAGGAGCAGGGCTGAGGCTGAGTCCTGGTACCAGACAAAGTACGAGGAGCTGCAGATCACAGCAGGCAGACATGGGGACGACCTGCGCAACACCAAGCAGGAGATTGCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shaolin Tao et al.
American journal of cancer research, 5(6), 1878-1889 (2015-08-14)
Human transcriptional positive cofactor 4 (PC4) is a novel marker for diagnosis and treatment of advanced human cancers metastasis. In human lung adenocarcinoma, tumor lymphangiogenesis, an important early event, can promotes lymphatic metastasis, while it has been reported that VEGF-C/VEGF-D/VEGFR-3