EHU108221
MISSION® esiRNA
targeting human GRAP
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGCTACAGAGAGCGACGAGCTGGCCTTCAACAAGGGAGACACACTCAAGATCCTGAACATGGAGGATGACCAGAACTGGTACAAGGCCGAGCTCCGGGGTGTCGAGGGATTTATTCCCAAGAACTACATCCGCGTCAAGCCCCATCCGTGGTACTCGGGCAGGATTTCCCGGCAGCTGGCCGAAGAGATTCTGATGAAGCGGAACCATCTGGGAGCCTTCCTGATCCGGGAGAGTGAGAGCTCCCCAGGGGAGTTCTCTGTGTCTGTGAACTATGGAGACCAGGTGCAGCACTTCAAGGTGCTGCGTGAGGCCTCGGGGAAGTACTTCCTGTGGGAGGAGAAGTTCAACTCCCTCAACGAGCTGGTCGACTTCTACCGCACCACCACCATCGCCAAGAAGCGGCAGATCTTCCTGCGCGACGAGGAGCCCTTGCTCAAGTCACCTGGGGCCTGCTTTGCCCAGGCCCAGTTTGACTTCTCAGCCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GRAP(10750) , GRAP(10750)