Kluczowe dokumenty
EHU107751
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PTTG1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGGTCTGGACCTTCAATCAAAGCCTTAGATGGGAGATCTCAAGTTTCAACACCACGTTTTGGCAAAACGTTCGATGCCCCACCAGCCTTACCTAAAGCTACTAGAAAGGCTTTGGGAACTGTCAACAGAGCTACAGAAAAGTCTGTAAAGACCAAGGGACCCCTCAAACAAAAACAGCCAAGCTTTTCTGCCAAAAAGATGACTGAGAAGACTGTTAAAGCAAAAAGCTCTGTTCCTGCCTCAGATGATGCCTATCCAGAAATAGAAAAATTCTTTCCCTTCAATCCTCTAGACTTTGAGAGTTTTGACCTGCCTGAAGAGCACCAGATTGCGCACCTCCCCTTGAGTGGAGTGCCTCTCATGATCCTTGACGAGGAGAGAGAGCTTGAAAAGCTGTTTCAGCTGGGCCCCCCTTCACCTGTGAAGATGCCCTCTCCACCATGGGAATCCAATCTGTTGCAGTCTCCTTCAAGCATTCTGTCGACCCTGGATGTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lishan Cui et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 37(8), 73-73 (2020-07-30)
Pituitary tumor-transforming gene 1 (PTTG1) has been identified as an oncogene and is overexpressed in many tumor types. However, the role of PTTG1 in glioblastoma (GBM) has not been well characterized, especially in relation to angiogenesis, migration, and invasion. In
Emanuela Teveroni et al.
Cancers, 13(2) (2021-01-13)
(1) Background: PTTG1 sustains the invasiveness of several cancer types. We previously reported that in seminomas, PTTG1 was detected in the peripheral area of the tumor and in the leading infiltrative edge. Here, we investigate the PTTG1 role on the
Litian Yin et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 574068-574068 (2020-12-01)
Statins, or 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitors, have been widely used to lower cholesterol and prevent cardiovascular diseases. Recent preclinical and clinical studies have shown that statins exert beneficial effects in the management of breast cancer, while the underlying mechanisms remain