Przejdź do
EHU107481
MISSION® esiRNA
targeting human GBP1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCATCATCAGATCGTTGCTCAGCTTTACTTCAGGTCATTTTCAGTCCTCTAGAAGAAGAAGTGAAGGCGGGAATTTATTCGAAACCAGGGGGCTATCGTCTCTTTGTTCAGAAGCTACAAGACCTGAAGAAAAAGTACTATGAGGAACCGAGGAAGGGGATACAGGCTGAAGAGATTCTGCAGACATACTTGAAATCCAAGGAGTCTATGACTGATGCAATTCTCCAGACAGACCAGACTCTCACAGAAAAAGAAAAGGAGATTGAAGTGGAACGTGTGAAAGCTGAGTCTGCACAGGCTTCAGCAAAAATGTTGCAGGAAATGCAAAGAAAGAATGAGCAGATGATGGAACAGAAGGAGAGGAGTTATCAGGAACACTTGAAACAACTGACTGAGAAGATGGAGAACGACAGGGTCCAGTTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU078291EHU127571SAB5702053
description
targeting human GBP1
description
targeting mouse Gbp1
description
targeting human GBP3
description
-
Gene Information
human ... GBP1(2633), GBP1(2635)
Gene Information
mouse ... GBP1(14468), Gbp1(14468)
Gene Information
human ... GBP3(2635)
Gene Information
human ... GBP1(2633)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
-
Ensembl | human accession no.
ENSG00000117228
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
ENSG00000117226
Ensembl | human accession no.
-
esiRNA cDNA target sequence
GCATCATCAGATCGTTGCTCAGCTTTACTTCAGGTCATTTTCAGTCCTCTAGAAGAAGAAGTGAAGGCGGGAATTTATTCGAAACCAGGGGGCTATCGTCTCTTTGTTCAGAAGCTACAAGACCTGAAGAAAAAGTACTATGAGGAACCGAGGAAGGGGATACAGGCTGAAGAGATTCTGCAGACATACTTGAAATCCAAGGAGTCTATGACTGATGCAATTCTCCAGACAGACCAGACTCTCACAGAAAAAGAAAAGGAGATTGAAGTGGAACGTGTGAAAGCTGAGTCTGCACAGGCTTCAGCAAAAATGTTGCAGGAAATGCAAAGAAAGAATGAGCAGATGATGGAACAGAAGGAGAGGAGTTATCAGGAACACTTGAAACAACTGACTGAGAAGATGGAGAACGACAGGGTCCAGTTG
esiRNA cDNA target sequence
GGCAGAAATGCAAAAGAAGCATGAGATGCTGATGGAACAGAAGGAACAGAGTTATCAAGAGCACATGAAACAGCTGACTGAGAAGATGGAGCAGGAACGGAAAGAGTTAATGGCAGAGCAACAAAGAATCATATCCCTTAAACTTCAGGAACAGGAAAGACTTCTCAAGCAAGGATTCCAGAATGAGAGCTTGCAACTACGTCAAGAGATAGAGAAAATCAAGAACATGCCTCCACCTCGATCATGCACCATACTTTAAAATCTGAACAGACTAAAGCTCTCTACCCTGTTTCCACTCATCAAGGAAAAAACTTCGGGGACAGCTTTGGATTGTGACACAGCATGGCATTGAATGAGACTTGAAGACAATGACACTTTACTAGGAAGAAGGGAGAAATAAAGTTCACAAAGTGGAGTTTATATGTGAAAAAAATGTTTGGCTTATGAGGTGACTCAG
esiRNA cDNA target sequence
CCAAAGGAATCTGGATGTGGTGTGTGCCTCACCCCAAAAAGCCAGAACACACCTTAGTCCTGCTTGACACTGAGGGCCTGGGAGATGTAAAGAAGGGTGACAACCAGAATGACTCCTGGATCTTCACCCTGGCCGTCCTCCTGAGCAGCACTCTCGTGTACAATAGCATGGGAACCATCAACCAGCAGGCTATGGACCAACTGTACTATGTGACAGAGCTGACACATCGAATCCGATCAAAATCCTCACCTGATGAGAATGAGAATGAGGATTCAGCTGACTTTGTGAGCTTCTTCCCAGATTTTGTGTGGACACTGAGAGATTTCTCCCTGGACTTGGAAGCAGATGGACAACCCCTCACACCAGATGAGTACCTGGAGTATTCCCTGAAGCTAACGCAAGGTAACAGAGACCTTGCCCA
esiRNA cDNA target sequence
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)