Kluczowe dokumenty
EHU106621
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SUMO1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCAAAGACAGGGTGTTCCAATGAATTCACTCAGGTTTCTCTTTGAGGGTCAGAGAATTGCTGATAATCATACTCCAAAAGAACTGGGAATGGAGGAAGAAGATGTGATTGAAGTTTATCAGGAACAAACGGGGGGTCATTCAACAGTTTAGATATTCTTTTTATTTTTTTTCTTTTCCCTCAATCCTTTTTTATTTTTAAAAATAGTTCTTTTGTAATGTGGTGTTCAAAACGGAATTGAAAACTGGCACCCCATCTCTTTGAAACATCTGGTAATTTGAATTCTAGTGCTCATTATTCATTATTGTTTGTTTTCATTGTGCTGATTTTTGGTGATCAAGCCTCAGTCCCCTTCATATTACCCTCTCCTTTTTAAAAATTACGTGTGCACAGAGAGGTCACCTTTTTCAGGACATTGCATTTTCAGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yufeng Yao et al.
Pulmonary pharmacology & therapeutics, 55, 38-49 (2019-02-01)
Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a life-threatening disease without effective therapies. PAH is associated with a progressive increase in pulmonary vascular resistance and irreversible pulmonary vascular remodeling. SUMO1 (small ubiquitin-related modifier 1) can bind to target proteins and lead to
Sabine Hergovits et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 21(11), 3087-3099 (2017-06-01)
Interleukin (IL)-6-type cytokines have no direct antiviral activity; nevertheless, they display immune-modulatory functions. Oncostatin M (OSM), a member of the IL-6 family, has recently been shown to induce a distinct number of classical interferon stimulated genes (ISG). Most of them
Lin-Nan Zhu et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 262-262 (2018-09-11)
Methamphetamine (METH) is an illegal and widely abused psychoactive stimulant. METH abusers are at high risk of neurodegenerative disorders, including Parkinson's disease (PD). Previous studies have demonstrated that METH causes alpha-synuclein (α-syn) aggregation in the both laboratory animal and human.
Dao-Ying Yuan et al.
Oncology reports, 38(4), 2360-2368 (2017-08-10)
Radiotherapy is one of the most effective non-surgical treatments for oral squamous cell carcinoma. However, radioresistance remains a major impediment to radiotherapy. Although BetA (Betulinic acid) can induce radiosensitization, the underlying mechanism and whether it could induce radiosensitization in oral