Kluczowe dokumenty
EHU106441
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PTEN
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCGCCAAATTTAATTGCAGAGTTGCACAATATCCTTTTGAAGACCATAACCCACCACAGCTAGAACTTATCAAACCCTTTTGTGAAGATCTTGACCAATGGCTAAGTGAAGATGACAATCATGTTGCAGCAATTCACTGTAAAGCTGGAAAGGGACGAACTGGTGTAATGATATGTGCATATTTATTACATCGGGGCAAATTTTTAAAGGCACAAGAGGCCCTAGATTTCTATGGGGAAGTAAGGACCAGAGACAAAAAGGGAGTAACTATTCCCAGTCAGAGGCGCTATGTGTATTATTATAGCTACCTGTTAAAGAATCATCTGGATTATAGACCAGTGGCACTGTTGTTTCACAAGATGATGTTTGAAACTATTCCAATGTTCAGTGGCGGAACTTGCAATCCTCAGTTTGTGGTCTGCCAGCTAAAGGTGAAGATATATTCCTCCAATTCAGGACCCACACGACGGGAAGACAAGTTCATGTACTTTGAGTTCCCTCAGCCGTTACCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Dou et al.
Frontiers in oncology, 11, 614035-614035 (2021-03-27)
microRNAs (miRNAs) are of great significance in cancer treatment, which may have a desirable result on the regulation of tumorigenesis, progression, recurrence, and chemo-resistance of ovarian cancer. However, the research on the further potential application of miR-4461 in ovarian cancer
Hu Gao et al.
Reproduction (Cambridge, England) (2019-11-23)
Sertoli cells are indispensable for normal spermatogenesis and increasing evidence has shown that microRNAs (miRNAs) participate in the regulation of Sertoli cell growth. However, the functions and regulatory mechanisms of miRNAs in Sertoli cells of domestic animals have not been
Aram Ghalali et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 127, 110112-110112 (2020-04-16)
Akt kinase regulates several cellular processes, among them growth, proliferation and survival, and has been correlated to neoplastic disease. We report here crosstalk between several Akt regulatory phosphatases that controls the level of the activated form (phosphorylated) of Akt and
Huachao Shen et al.
Neuropathology : official journal of the Japanese Society of Neuropathology, 40(3), 224-231 (2020-02-11)
Neural stem cell (NSC) transplantation has emerged as a promising approach for the treatment of neurological disorders such as cerebral ischemia. As the majority of newly generated cells from exogenous NSCs fail to integrate into the ischemic brain and establish
Ye Wang et al.
OncoTargets and therapy, 13, 1909-1919 (2020-03-19)
Berberine (BBR), a traditional Chinese medicine, has been shown effects on inhibiting cancer development. Autophagy-mediated resistance plays an important role in cancer progression; therefore, regulation of autophagy is a novel therapeutic strategy for cancer treatment. However, effects of BBR on
Produkty
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.