Kluczowe dokumenty
EHU105871
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HMGB2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTACGTTCCTCCCAAAGGTGATAAGAAGGGGAAGAAAAAGGACCCCAATGCTCCTAAAAGGCCACCATCTGCCTTCTTCCTGTTTTGCTCTGAACATCGCCCAAAGATCAAAAGTGAACACCCTGGCCTATCCATTGGGGATACTGCAAAGAAATTGGGTGAAATGTGGTCTGAGCAGTCAGCCAAAGATAAACAACCATATGAACAGAAAGCAGCTAAGCTAAAGGAGAAATATGAAAAGGATATTGCTGCATATCGTGCCAAGGGCAAAAGTGAAGCAGGAAAGAAGGGCCCTGGCAGGCCAACAGGCTCAAAGAAGAAGAACGAACCAGAAGATGAGGAGGAGGAGGAGGAAGAAGAAGATGAAGATGAGGAGGAAGAGGATGAAGATGAAGAATAAATGGCTATCCTTTAATGATGCGTGTGGAATGTGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongjuan Li et al.
American journal of cancer research, 8(5), 835-851 (2018-06-12)
Ovarian carcinoma is a fatal malignancy in gynecological malignancies, and the prognosis still remains poor due to the lack of effective therapeutic targets. This study demonstrated that centromere protein U (CENPU) was up-regulated in ovarian cancer. The ectopic expression of
María Cámara-Quílez et al.
Cancers, 12(9) (2020-09-02)
High mobility group box B (HMGB) proteins are overexpressed in different types of cancers such as epithelial ovarian cancers (EOC). We have determined the first interactome of HMGB1 and HMGB2 in epithelial ovarian cancer (the EOC-HMGB interactome). Libraries from the
Deokcheol Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 9601-9601 (2018-06-27)
Although various surgical procedures have been developed for chronic rotator cuff tear repair, the re-tear rate remains high with severe fat infiltration. However, little is known about the molecular regulation of this process. Mesenchymal stem cells (MSCs) in the intra-muscular
Cuiping Zhang et al.
Haematologica, 105(3), 573-584 (2019-06-07)
Hematopoietic stem cells provide life-long production of blood cells and undergo self-renewal division in order to sustain the stem cell pool. Homeostatic maintenance of hematopoietic stem cell pool and blood cell production is vital for the organism to survive. We