Kluczowe dokumenty
EHU105821
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MST1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCAGTAGCCAAGATGGTGTGTGGGCCCTCAGGCTCCCAGCTTGTCCTGCTCAAGCTGGAGAGATCTGTGACCCTGAACCAGCGTGTGGCCCTGATCTGCCTGCCCCCTGAATGGTATGTGGTGCCTCCAGGGACCAAGTGTGAGATTGCAGGCTGGGGTGAGACCAAAGGTACGGGTAATGACACAGTCCTAAATGTGGCCTTGCTGAATGTCATCTCCAACCAGGAGTGTAACATCAAGCACCGAGGACGTGTGCGGGAGAGTGAGATGTGCACTGAGGGACTGTTGGCCCCTGTGGGGGCCTGTGAGGGTGACTACGGGGGCCCACTTGCCTGCTTTACCCACAACTGCTGGGTCCTGGAAGGAATTATAATCCCCAACCGAGTATGCGCAAGGTCCCGCTGGCCAGCTGTCTTCACGCGTGTCTCTGTGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trang Nguyen-Vu et al.
Breast cancer research : BCR, 15(3), R51-R51 (2013-07-03)
Liver × receptors (LXRs) are members of the nuclear receptor family of ligand-dependent transcription factors and have established functions as regulators of cholesterol, glucose, and fatty acid metabolism and inflammatory responses. Published reports of anti-proliferative effects of synthetic LXR ligands
Li Chen et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(9), 10545-10554 (2015-12-01)
E2F transcription factors regulate a wide range of biological processes, including cell cycle, apoptosis and DNA damage response. In the present study, we examined whether E2F2 is related to the poor prognosis of NSCLC and its role in progress of
Zheng-Qing Fang et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(10), 8317-8324 (2018-06-23)
We intended to evaluate miR-490-5p expression in hepatocellular carcinoma (HCC) tissues and detect the potential targets of miR-490-5p. In vitro experiments were conducted to further investigate the biological function of miR-490-5p on HCC cell metastasis. We investigated the abnormally expressed
Shiguan Wang et al.
Arthritis research & therapy, 20(1), 225-225 (2018-10-06)
Expression of E2F transcription factor 2 (E2F2), a transcription factor related to the cell cycle, is abnormally high in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts (RASFs). Deregulated expression of E2F2 leads to abnormal production of proinflammatory cytokines, such as interleukin (IL)-1α, IL-1β
Hang Song et al.
Journal of physiology and biochemistry, 72(4), 733-744 (2016-08-16)
Glioblastoma multiforme (GBM), the most common and lethal primary brain tumor in adults characterized by high proliferative ability and mortality rate, contains a small subpopulation of cancer stem-like cells (CSCs), which is responsible for GBM progression and therapeutic resistance. Numerous