Kluczowe dokumenty
EHU104811
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PMCH
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACATTCAGGTTGGGGAAAGGCTTTCAGAAGGAAGACACTGCAGAAAAATCAGTTATTGCTCCTTCCCTGGAACAATATAAAAATGATGAGAGCAGTTTCATGAACGAAGAGGAAAATAAAGTTTCAAAGAACACAGGCTCCAAACATAATTTCTTAAATCATGGTCTGCCACTGAATCTGGCTATAAAACCTTATCTTGCACTAAAAGGATCTGTAGCTTTCCCAGCTGAGAATGGAGTTCAGAATACTGAATCAACACAAGAAAAGAGAGAAATTGGGGATGAAGAAAACTCAGCTAAATTTCCTATAGGAAGGAGAGATTTTGACATGCTCAGATGTATGCTGGGAAGAGTCTACCGACCTTGTTGGCAAGTCTGATACCTGTTGGTCCACATCATCTTTTCAGAAGAAAATAAAAGCATTTAATTGCCAATGGGAGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ningjing Li et al.
PloS one, 9(8), e103585-e103585 (2014-08-02)
Melanin concentrating hormone (MCH), a neuropeptide produced mainly in neurons localized to the lateral hypothalamic area (LHA), has been implicated in the regulation of food intake, energy balance, sleep state, and the cardiovascular system. Hypothalamic MCH neurons also have multisynaptic