Kluczowe dokumenty
EHU101411
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ARHGEF15
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGTGATCTGGACCCAAGAGACCAGTAGTCACCCTGCTTGTTTCTGCAGCAATGACTGGTCCTGTCTTTTGAGTCTGGGAAATACTAGTTTCCATTCCTGGATGCTTCCTGTGCCCTCTCAAGCCAGTTCTTCTCTTCCAGAAGAATTCAGAGTATGTGTCTCAGAAAATCTGTGTGTGTACATGTGCATGTGTAGATATGTGTGTATATGTATCAGGAAAGGCATTCTGCTGACTGTGGTGTGTGTGTGGTGATTGTGCTCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesca Belleudi et al.
Oncotarget, 6(11), 9370-9386 (2015-04-01)
Autophagy plays key roles during host defense against pathogens, but viruses have evolved strategies to block the process or to exploit it for replication and successful infection. The E5 oncoprotein of human papillomavirus type 16 (HPV16 E5) perturbs epithelial homeostasis