Kluczowe dokumenty
EHU099931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MUTYH
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACAGTGTGTACCCCACAGCGCCCACTGTGCAGCCAGTGCCCTGTGGAGAGCCTGTGCCGGGCACGCCAGAGAGTGGAGCAGGAACAGCTCTTAGCCTCAGGGAGCCTGTCGGGCAGTCCTGACGTGGAGGAGTGTGCTCCCAACACTGGACAGTGCCACCTGTGCCTGCCTCCCTCGGAGCCCTGGGACCAGACCCTGGGAGTGGTCAACTTCCCCAGAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qingmin Sun et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 4828256-4828256 (2020-11-06)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a progressive, irreversible lung disease of unknown etiology with limited survival. IPF incidence and prevalence increase significantly with aging, which is associated with an age-related accumulation of oxidative DNA damage. The Mutyh gene is involved
Norman Chan et al.
Molecular cancer research : MCR, 12(10), 1407-1415 (2014-07-18)
Regions of acute and chronic hypoxia exist within solid tumors and can lead to increased rates of mutagenesis and/or altered DNA damage and repair protein expression. Base excision repair (BER) is responsible for resolving small, non-helix-distorting lesions from the genome