Kluczowe dokumenty
EHU099741
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TMPRSS4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGAACAGCCTCGATGTCAAACCCCTGCGCAAACCCCGTATCCCCATGGAGACCTTCAGAAAGGTGGGGATCCCCATCATCATAGCACTACTGAGCCTGGCGAGTATCATCATTGTGGTTGTCCTCATCAAGGTGATTCTGGATAAATACTACTTCCTCTGCGGGCAGCCTCTCCACTTCATCCCGAGGAAGCAGCTGTGTGACGGAGAGCTGGACTGTCCCTTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cheng-Hao Wang et al.
Scientific reports, 5, 12366-12366 (2015-07-21)
TMPRSS4 (Transmembrane protease serine 4) is up-regulated in a broad spectrum of cancers. However, little is known about the biological effects of TMPRSS4 on hepatocellular carcinoma (HCC) and the related mechanisms. In the present study, we found that overexpression of
Dan Zhang et al.
Oncology reports, 35(1), 81-88 (2015-11-05)
Overexpression of transmembrane protease, serine 3 (TMPRSS3) has been detected in ovarian cancer. However, the molecular mechanisms of TMPRSS3 in ovarian cancer remain unclear. In the present study, we found that TMPRSS3 was significantly expressed in ovarian cancer cells. Overexpression